Principaux documents
ENA428682933
Enamine
3,3-dimethyl-2-oxocyclohexane-1-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro MDL:
Pf
109-110
Iupac Name
3,3-dimethyl-2-oxocyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-9(2)5-3-4-7(6-10)8(9)11/h7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
LYOMCTAJOYDNIW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102116
Melting Point
109-110
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102116