Principaux documents
ENA428682494
Enamine
4-[4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carbonyl)-1H-imidazol-1-yl]benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.31
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carbonyl)-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H13N5O/c1-11-7-12(2)21(19-11)16(22)15-9-20(10-18-15)14-5-3-13(8-17)4-6-14/h3-7,9-10H,1-2H3
Clé InChI
RXRNYUNGXPRBNA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181388
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181388