Principaux documents
ENA428073745
Enamine
4-(aminomethyl)pyridine-2-carbonitrile dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.07
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(aminomethyl)picolinonitrile dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7N3.2ClH/c8-4-6-1-2-10-7(3-6)5-9;;/h1-3H,4,8H2;2*1H
Clé InChI
LHQAMQIAECCSMV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182515
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182515