Principaux documents
ENA428073712
Enamine
2-[(1-cyclohexylethyl)amino]ethan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.74
Numéro MDL:
Iupac Name
2-((1-cyclohexylethyl)amino)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21NO.ClH/c1-9(11-7-8-12)10-5-3-2-4-6-10;/h9-12H,2-8H2,1H3;1H
Clé InChI
CHIRKMQEZXAIOQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182012
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182012