Principaux documents
ENA428072791
Enamine
methyl 5-amino-3-chloro-2-fluorobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.6
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-amino-3-chloro-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO2/c1-13-8(12)5-2-4(11)3-6(9)7(5)10/h2-3H,11H2,1H3
Clé InChI
DYBYFJVZYLADLU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176191
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176191