Principaux documents
ENA424046026
Enamine
(2-chloro-6-methoxyphenyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.63
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-chloro-6-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10ClNO/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,5,10H2,1H3
Clé InChI
FPHTZGYHHSPQAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175905
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175905