Principaux documents
ENA424045982
Enamine
5-(2,3-difluorophenyl)furan-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.16
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(2,3-difluorophenyl)-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C11H6F2O2/c12-9-3-1-2-8(11(9)13)10-5-4-7(6-14)15-10/h1-6H
Clé InChI
QEWHDSVJGJKRPO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176142
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176142