Principaux documents
ENA424045932
Enamine
5-methyl-1,4-thiazepane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.7
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methyl-1,4-thiazepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NS.ClH/c1-6-2-4-8-5-3-7-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
Clé InChI
VGBSYVIPDIWVCG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177685
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177685