Principaux documents
ENA423209673
Enamine
[2-(3,5-dichlorophenyl)ethynyl]trimethylsilane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.21
Numéro MDL:
Iupac Name
((3,5-dichlorophenyl)ethynyl)trimethylsilane
Inchi Code
1S/C11H12Cl2Si/c1-14(2,3)5-4-9-6-10(12)8-11(13)7-9/h6-8H,1-3H3
Clé InChI
LUVVEBDARCWRJP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170866
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170866