Principaux documents
ENA423209536
Enamine
[1-(3-aminobenzenesulfonyl)piperidin-4-yl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.35
Numéro MDL:
Iupac Name
{1-[(3-aminophenyl)sulfonyl]-4-piperidinyl}methanol
Inchi Code
1S/C12H18N2O3S/c13-11-2-1-3-12(8-11)18(16,17)14-6-4-10(9-15)5-7-14/h1-3,8,10,15H,4-7,9,13H2
Clé InChI
WDVBQZLKGMHKMB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170358
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170358