Documents
ENA423208939
Enamine
5-bromo-2-{[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]methyl}aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.31
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)aniline
Inchi Code
1S/C13H22BrNOSi/c1-13(2,3)17(4,5)16-9-10-6-7-11(14)8-12(10)15/h6-8H,9,15H2,1-5H3
Clé InChI
ZLRUZQAWOYLYAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170099
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170099