Key Documents
ENA423207808
Enamine
2-[2-(cyclobutylamino)ethoxy]ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[2-(cyclobutylamino)ethoxy]ethanol
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c10-5-7-11-6-4-9-8-2-1-3-8/h8-10H,1-7H2
Clé InChI
VHHCLVLPRXXFCQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-168373
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-168373