Principaux documents
ENA413172394
Enamine
2-(9-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.11
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(9-bromo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-7-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C11H10BrNO2/c12-9-6-8(2-3-13)7-10-11(9)15-5-1-4-14-10/h6-7H,1-2,4-5H2
Clé InChI
GYRDMAKKMXIUTJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51966
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51966