Principaux documents
ENA413171831
Enamine
1-{bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl}propan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bicyclo[2.2.1]hept-2-ylacetone
Inchi Code
1S/C10H16O/c1-7(11)4-10-6-8-2-3-9(10)5-8/h8-10H,2-6H2,1H3
Clé InChI
HQFXOWPCBCGBCD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156161
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156161