Principaux documents
ENA413166654
Enamine
5-(4-bromobenzoyl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.09
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-bromophenyl)(5-pyrimidinyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H7BrN2O/c12-10-3-1-8(2-4-10)11(15)9-5-13-7-14-6-9/h1-7H
Clé InChI
NZJSYWPDXWYIMG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142186
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142186