Key Documents
ENA413166560
Enamine
3-methoxy-1-benzofuran-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methoxybenzofuran-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO2/c1-12-10-7-4-2-3-5-8(7)13-9(10)6-11/h2-5H,1H3
Clé InChI
XBDZBBPLAYCOTH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141952
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141952