Principaux documents
ENA413165904
Enamine
1-{[2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}piperidin-4-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.73
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-(trifluoromethyl)benzyl)piperidin-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H16F3NO.ClH/c14-13(15,16)12-4-2-1-3-10(12)9-17-7-5-11(18)6-8-17;/h1-4,11,18H,5-9H2;1H
Clé InChI
XXONZHYRNPJSGT-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141036
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141036