Key Documents
ENA413164763
Enamine
5-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.13
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(difluoromethoxy)picolinamide
Inchi Code
1S/C7H6F2N2O2/c8-7(9)13-4-1-2-5(6(10)12)11-3-4/h1-3,7H,(H2,10,12)
Clé InChI
MLGXVCUWKLLENR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138348
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138348