Principaux documents
ENA410542520
Enamine
2-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.08
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H8Cl2N2O3/c1-5(10)9(14)12-8-3-2-6(13(15)16)4-7(8)11/h2-5H,1H3,(H,12,14)
Clé InChI
YCFSQPKOKLUQBO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01787
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01787