Key Documents
ENA410542432
Enamine
1-methyl-3,4-dinitro-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.61
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-3,4-dinitro-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H3ClN4O6S/c1-7-4(16(5,14)15)2(8(10)11)3(6-7)9(12)13/h1H3
Clé InChI
COJANQMQZQHRCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139769
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139769