Principaux documents
ENA408615756
Enamine
tert-butyl 4-(1-cyanoethyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.32
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(1-cyanoethyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H21N3O2/c1-10(9-13)14-5-7-15(8-6-14)11(16)17-12(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
PHJBOFMUXZDASD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136154
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136154