Key Documents
ENA408615687
Enamine
N-[4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)phenyl]prop-2-enamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.27
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[4-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)phenyl]acrylamide
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-2-12(16)14-10-5-7-11(8-6-10)15-9-3-4-13(15)17/h2,5-8H,1,3-4,9H2,(H,14,16)
Clé InChI
RRWINAXQMJHSAD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135974
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135974