Documents
ENA408615631
Enamine
3-ethoxy-2-methoxycyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-2-methoxycyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-10-6-4-5(8)7(6)9-2;/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
RVVJLGBKGLHJAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135780
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135780