Principaux documents
ENA408615577
Enamine
3-ethyl-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethyl-6-methyl-4-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-3-7-6(8(11)12)4-5(2)9-10-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
XBZLFTAWIFTHNC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135469
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135469