Key Documents
ENA405194233
Enamine
propan-2-yl 2-chloropyridine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.64
Numéro MDL:
Iupac Name
isopropyl 2-chloronicotinate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-6(2)13-9(12)7-4-3-5-11-8(7)10/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
KNKVAUDQVGHCSM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133388
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133388