Key Documents
ENA402267707
Enamine
3,3-dimethyl-2-(methylsulfanyl)butan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.28
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-dimethyl-2-(methylsulfanyl)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C7H17NS/c1-7(2,3)6(5-8)9-4/h6H,5,8H2,1-4H3
Clé InChI
XYKZQADASBMFQT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132598