Principaux documents
ENA402267655
Enamine
4-(propan-2-yloxy)butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.19
Numéro MDL:
Iupac Name
4-isopropoxybutanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14O3/c1-6(2)10-5-3-4-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
QEILUWNNSOGIFP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132377
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132377