Principaux documents
ENA402267643
Enamine
3-hydroxy-1-benzofuran-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.14
Numéro MDL:
Pf
138-142
Iupac Name
3-hydroxy-1-benzofuran-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H5NO2/c10-5-8-9(11)6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-4,11H
Clé InChI
TWHYVQXLGAEBMI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132343
Melting Point
138-142
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132343