Principaux documents
ENA402267204
Enamine
1-ethyl-N4,N5-dimethyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.24
Numéro MDL:
Pf
143-144
Iupac Name
1-ethyl-N~4~,N~5~-dimethyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxamide
Inchi Code
1S/C9H14N4O2/c1-4-13-5-12-6(8(14)10-2)7(13)9(15)11-3/h5H,4H2,1-3H3,(H,10,14)(H,11,15)
Clé InChI
RYRFAMRQBZNEPX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131076
Melting Point
143-144
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131076