Principaux documents
ENA402266959
Enamine
1-phenyl-5-propyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.73
Numéro MDL:
Iupac Name
1-phenyl-5-propyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3.ClH/c1-2-6-12-11(13)9-14-15(12)10-7-4-3-5-8-10;/h3-5,7-9H,2,6,13H2,1H3;1H
Clé InChI
XHPOHDFRLZPOAJ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132126
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132126