Principaux documents
ENA394768514
Enamine
ethyl 3-cyano-6-ethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.23
Numéro MDL:
Pf
215-218
Iupac Name
ethyl 3-cyano-6-ethyl-2-oxo-1,2-dihydro-4-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c1-3-7-5-8(11(15)16-4-2)9(6-12)10(14)13-7/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
NLZXUSXZGVQQLQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129495
Melting Point
215-218
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129495