Principaux documents
ENA394767552
Enamine
2-benzyl-octahydro-1H-isoindol-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.32
Numéro MDL:
Iupac Name
2-benzyloctahydro-4H-isoindol-4-one
Inchi Code
1S/C15H19NO/c17-15-8-4-7-13-10-16(11-14(13)15)9-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13-14H,4,7-11H2
Clé InChI
CEOKBKQHDGSNSQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128805
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128805