Principaux documents
ENA394767451
Enamine
methyl 1-methylcycloheptane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 1-methylcycloheptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-10(9(11)12-2)7-5-3-4-6-8-10/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
NAYHERBUFQATEK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128581
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128581