Principaux documents
ENA390552940
Enamine
4-methoxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Numéro MDL:
Pf
57-60
Iupac Name
4-methoxy-6-methyl-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-6-3-8(11-2)4-7(5-10)9-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
VIGBXFGFNDLMIX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126691
Melting Point
57-60
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126691