Principaux documents
ENA390552933
Enamine
1-bromo-3-(2-iodoethenyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.94
Iupac Name
1-bromo-3-[(E)-2-iodoethenyl]benzene
Inchi Code
1S/C8H6BrI/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-6H/b5-4+
Clé InChI
JIVGFMUGTDJRNC-SNAWJCMRSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126688
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126688