Principaux documents
ENA390552694
Enamine
3-fluoro-2-(methylamino)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.16
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluoro-2-(methylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-10-7-5(8(11)12)3-2-4-6(7)9/h2-4,10H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
FWNQKUNYEZRNLQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127547
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127547