Principaux documents
ENA390347595
Enamine
2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]cycloheptan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.3
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]cycloheptylamine
Inchi Code
1S/C14H18F3N/c15-14(16,17)12-8-5-4-6-10(12)11-7-2-1-3-9-13(11)18/h4-6,8,11,13H,1-3,7,9,18H2
Clé InChI
ZZKOHZVEGNXAFS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125146
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125146