Principaux documents
ENA390347541
Enamine
methyl 2-[2-(methylamino)acetamido]benzoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.7
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-(2-(methylamino)acetamido)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O3.ClH/c1-12-7-10(14)13-9-6-4-3-5-8(9)11(15)16-2;/h3-6,12H,7H2,1-2H3,(H,13,14);1H
Clé InChI
IJWNHKNMVPKWCK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126559
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126559