Key Documents
ENA390347431
Enamine
methyl[1-(naphthalen-1-yl)ethyl]amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.27
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl-1-(1-naphthyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C13H15N/c1-10(14-2)12-9-5-7-11-6-3-4-8-13(11)12/h3-10,14H,1-2H3
Clé InChI
YYETYHLXPGYQPZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126295
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126295