Principaux documents
ENA390347160
Enamine
2,6-dimethyl-4-[2-(piperidin-4-yloxy)ethyl]morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.36
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-dimethyl-4-[2-(4-piperidinyloxy)ethyl]morpholine
Inchi Code
1S/C13H26N2O2/c1-11-9-15(10-12(2)17-11)7-8-16-13-3-5-14-6-4-13/h11-14H,3-10H2,1-2H3
Clé InChI
OEJUTPHECMERII-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125685
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125685