Principaux documents
ENA390346956
Enamine
3-(2-ethoxyphenyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2'-ethoxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-2-18-14-9-4-3-8-13(14)11-6-5-7-12(10-11)15(16)17/h3-10H,2H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
MQMSMOIKWTZWGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125219
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125219