Principaux documents
ENA390346910
Enamine
3-[1-(aminomethyl)cyclobutyl]butan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.26
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1-(aminomethyl)cyclobutyl)butan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-8(3-6-11)9(7-10)4-2-5-9/h8,11H,2-7,10H2,1H3
Clé InChI
WEFPBWBKWIEGRZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126365
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126365