Principaux documents
ENA390346908
Enamine
8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.12
Numéro MDL:
Iupac Name
8-chloro-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[b]oxepin-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClNO.ClH/c11-7-3-4-8-9(12)2-1-5-13-10(8)6-7;/h3-4,6,9H,1-2,5,12H2;1H
Clé InChI
ZRAQEMHFRRTQPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126362
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126362