Principaux documents
ENA388700725
Enamine
N-[2-(4-acetylphenyl)ethyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.26
Numéro MDL:
Pf
99-101
Iupac Name
N-[2-(4-acetylphenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-9(14)12-5-3-11(4-6-12)7-8-13-10(2)15/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H,13,15)
Clé InChI
MWPMMSVYHPAOIO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124709
Melting Point
99-101
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124709