Principaux documents
ENA388700192
Enamine
2,6-dimethylpiperidine-1-carbonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-dimethyl-1-piperidinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H14ClNO/c1-6-4-3-5-7(2)10(6)8(9)11/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
JOPVMXGJULJMLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123865
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123865