Key Documents
ENA388699919
Enamine
3-{[3-(benzylcarbamoyl)phenyl]carbamoyl}propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.35
Numéro MDL:
Iupac Name
4-{3-[(benzylamino)carbonyl]anilino}-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C18H18N2O4/c21-16(9-10-17(22)23)20-15-8-4-7-14(11-15)18(24)19-12-13-5-2-1-3-6-13/h1-8,11H,9-10,12H2,(H,19,24)(H,20,21)(H,22,23)
Clé InChI
LMDXSRYWFSPQQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123278
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123278