Principaux documents
ENA388699897
Enamine
3-amino-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
3-amino-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7F2NO3/c9-8(10)14-6-2-1-4(7(12)13)3-5(6)11/h1-3,8H,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
MGYAZPUZFPMDPX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123201
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123201