Key Documents
ENA388699853
Enamine
2-amino-3-cyclopentylpropanoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.67
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclopentylalanine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c9-7(8(10)11)5-6-3-1-2-4-6;/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11);1H
Clé InChI
FKPHZGUSFQMRRM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123121
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123121