Principaux documents
ENA387773130
Enamine
ethyl 2-formyl-3-oxopropanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.13
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-formyl-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)5(3-7)4-8/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
HMFLBGNCDZYITR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82965
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82965