ENA387772717
Enamine
2-fluoro-6-methanesulfonylaniline
Réf. du fournisseur: EN300-119878-100MG
418.10 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-119878-100MG
418.10 CHF
Pf
61-63
Iupac Name
2-fluoro-6-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8FNO2S/c1-12(10,11)6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
VWKLVECIQHBNKS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119878